Läs mer
6-Chloro-8-methyl-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-8-methyl-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione |
| CAS | 120374-68-7 |
| Molekylformel | C9H6ClNO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6-Chloro-8-methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Chloro-8-methyl-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO3/c1-4-2-5(10)3-6-7(4)11-9(13)14-8(6)12/h2-3H,1H3,(H,11,13) |
| LEDER | Cc1cc(Cl)cc2C(=O)OC(=O)Nc12 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-8-methyl-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.6 |
| Formel vikt | 211.0036 |