Läs mer
6-Chloro-8-methylquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-8-methylquinoline |
| CAS | 19655-50-6 |
| Molekylformel | C10H8ClN |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 6-Chloro-8-methyl-quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-5-9(11)6-8-3-2-4-12-10(7)8/h2-6H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(Cl)cc2cccnc12 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-8-methylquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.63 |
| Formel vikt | 177.0345 |