Läs mer
6-Chloro-8-quinolinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-8-quinolinecarboxylic Acid |
| CAS | 6456-78-6 |
| Molekylformel | C10 H6 Cl N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloroquinoline-8-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6ClNO2/c11-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(5-7)10(13)14/h1-5H,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(Cl)cc2cccnc12 |
| IUPAC-namn | 6-chloroquinoline-8-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.61 |
| Formel vikt | 207.0087 |