missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-9-methylpurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-9-methylpurine |
| CAS | 2346-74-9 |
| Molekylformel | C6 H5 Cl N4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClN4/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3 |
| LEDER | Cn1cnc2c(Cl)ncnc12 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-9-methylpurine |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.58 |
| Formel vikt | 168.0203 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?