Läs mer
6-Chloro-9-phenyl-9H-purine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-9-phenyl-9H-purine |
| CAS | 5470-24-6 |
| Molekylformel | C11 H7 Cl N4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-9-phenylpurine, NSC 26291 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClN4/c12-10-9-11(14-6-13-10)16(7-15-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H |
| LEDER | Clc1ncnc2c1ncn2c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-9-phenylpurine |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.653 |
| Formel vikt | 230.036 |