missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro Acyclovir Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro Acyclovir Acetate |
| CAS | 81777-48-2 |
| Molekylformel | C10H12ClN5O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)methoxy]-ethanol 1-Acetate, 2-[(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)methoxy]-ethanol Acetate (ester), Acetyl 2-[(2-Amine-1,6-dihydro-6-chloro-9H-purin-9yl)methoxy]ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClN5O3/c1-6(17)19-3-2-18-5-16-4-13-7-8(11)14-10(12)15-9(7)16/h4H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,14,15) |
| LEDER | CC(=O)OCCOCN1C=NC2=C(Cl)NC(=N)N=C12 |
| IUPAC-namn | 2-[(6-chloro-2-imino-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.69 |
| Formel vikt | 285.0629 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?