Läs mer
6-Chloro D-Tryptophan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-D-tryptophan |
| CAS | 56632-86-1 |
| Molekylformel | C11 H11 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClN2O2/c12-7-1-2-8-6(3-9(13)11(15)16)5-14-10(8)4-7/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/t9-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](Cc1c[nH]c2cc(Cl)ccc12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.67 |
| Formel vikt | 238.0509 |