Läs mer
6-kloro-imidazo[2,1-b]tiazol-5-sulfonsyraamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10069401
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10069401 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10069401 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00766DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-imidazo[2, 1-b]thiazole-5-sulfonic acid amide
CAS 112582-89-5
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H4ClN3O2S2
MDL-nummer MFCD03659721
Kvantitet 1 g
Synonym 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonamide, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonic acid amide, acmc-1caav, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonamide, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-sulfonamide
InChI-nyckel ZVRHRYRTZTWAHL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)N)Cl
IUPAC-namn 6-kloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-sulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 237.676
PubChem CID 2779839
Formel vikt 237.69
Procent renhet 97%