Läs mer
6-kloro-imidazo[2,1-b]tiazol-5-sulfonsyraamid, TRC
Produktkod. 30366258
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366258 10 mg
30354810 100 mg
30363395 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30366258 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC38333510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112582-89-5
Molekylformel C5H4N3O2S2Cl
Molekylvikt (g/mol) 237.69
IUPAC-namn 6-kloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-sulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)c1c(Cl)nc2sccn12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-imidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonic Acid Amide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4ClN3O2S2/c6-3-4(13(7,10)11)9-1-2-12-5(9)8-3/h1-2H,(H2,7,10,11)
Formel vikt 236.9433