Läs mer
6-Klor-N-[(6-klor-7-sulfamoyl-2,3-dihydro-4H-1,2,4-benzotiadiazin-4-yl 1,1-dioxid)metyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-bensotia-diazin-7-sulfonamid 1,1-dioxid, Mikromol™
Produktkod. 17981536
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17981536 25 mg
1 options
Produktkod. 17981536 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0011.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
6-Klor-N-[(6-klor-7-sulfomyl-2,3-dihydro-4H-1,2,4-bensotiadiazin-4-yl 1,1-dioxid)metyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-bensotia-diazin-7-sulfonamid 1,1-dioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-N-[(6-chloro-7-sulfamoyl-2,3-dihydro-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl 1,1-Dioxide)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothia-diazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide
CAS 402824-96-8
Analyt- eller komponentnamn 6-Chloro-N-[(6-chloro-7-sulfamoyl-2,3-dihydro-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl 1,1-Dioxide)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothia-diazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C15 H16 Cl2 N6 O8 S4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-[[7-(Aminosulfonyl)-6-chloro-2,3-dihydro-1,1-dioxido-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl]methyl]-6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
InChI formel InChI=1S/C15H16Cl2N6O8S4/c16-8-1-10-14(34(28,29)20-5-19-10)4-13(8)33(26,27)21-6-23-7-22-35(30,31)15-3-12(32(18,24)25)9(17)2-11(15)23/h1-4,19-22H,5-7H2,(H2,18,24,25)
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS(=O)(=O)c3cc4c(NCNS4(=O)=O)cc3Cl)CNS2(=O)=O
IUPAC-namn 6-kloro-4-[[(6-kloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-yl)sulfonylamino]metyl]-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ^{6},2,4-bensotiadiazin-7-sulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 607.49
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 605,9289 g/mol