Läs mer
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 845306-04-9 |
| Molekylformel | C7H7ClN2O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 6-Chloro-N-methylpicolinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c1-9-7(11)5-3-2-4-6(8)10-5/h2-4H,1H3,(H,9,11) |
| LEDER | CNC(=O)c1cccc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.6 |
| Formel vikt | 170.0247 |