missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-N-methyl Piperidinyl 4-Pyrimidinamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-N-methyl Piperidinyl 4-Pyrimidinamine |
| CAS | 1640972-02-6 |
| Molekylformel | C18H23ClN4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 6-Chloro-N-methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl]-4-pyrimidinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23ClN4/c1-14-8-9-23(11-15-6-4-3-5-7-15)12-16(14)22(2)18-10-17(19)20-13-21-18/h3-7,10,13-14,16H,8-9,11-12H2,1-2H3/t14-,16+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CCN(Cc2ccccc2)C[C@@H]1N(C)c3cc(Cl)ncn3 |
| IUPAC-namn | N-[(3R,4R)-1-benzyl-4-methylpiperidin-3-yl]-6-chloro-N-methylpyrimidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.86 |
| Formel vikt | 330.1611 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?