missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-N2-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-N2-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| CAS | 5425-82-1 |
| Molekylformel | C4H6ClN5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | NSC 13912 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6ClN5/c1-7-4-9-2(5)8-3(6)10-4/h1H3,(H3,6,7,8,9,10) |
| LEDER | CNc1nc(N)nc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-4-N-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.58 |
| Formel vikt | 159.0312 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?