missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro1,4-dihydro-1-methyl-4-phenyl-4-quinazolinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-1,4-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-4-phenylquinazoline |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN2O/c1-18-10-17-15(19,11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(16)7-8-14(13)18/h2-10,19H,1H3 |
| Formel vikt | 272.0716 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?