Läs mer
6-klorbensimidazol-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15494878
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494878 1 g 1g
15404888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58648.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 39811-14-8 | C8H5ClN2O2 | 196.59 g/mol
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Dessa produkter existerar som två tautomerer eftersom det sker ett snabbt utbyte av protonen mellan de två heterocykliska kväveatomerna. Detta gör 5- och 6-positionerna på ringen kemiskt ekvivalenta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39811-14-8
Molekylformel C8H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 196.59
MDL-nummer MFCD06739053
InChI-nyckel NZIHMSYSZRFUQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1h-benzoimidazole-2-carboxylic acid, 6-chloro-1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzimidazole-2-carboxylic acid, 6-chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzoimidazole-2-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid, 6-chloro, 5-chloro-1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-3h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid, 6-chloro-1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 10512110
IUPAC-namn 6-klor-lH-bensimidazol-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 196.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.