Läs mer
6-Chlorobenzo[d]oxazole-2(3H)-thione, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30942998
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30942998 1 g 1g
30940687 100 g 100g
30939350 25 g 25g
30941855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30942998 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1087011g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chlorobenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
CAS 22876-20-6
Molekylformel C7H4ClNOS
MDL-nummer MFCD00800495
Kvantitet 1 g
LEDER S=C1OC2=CC(Cl)=CC=C2N1
Molekylvikt (g/mol) 185.63
Procent renhet 98%