Läs mer
6-Chlorohexanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chlorohexanenitrile |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10ClN/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-5H2 |