Läs mer
6-Chlorohexanoic acid, 96%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chlorohexanoic acid |
| CAS | 4224-62-8 |
| Molekylformel | C6H11ClO2 |
| MDL-nummer | MFCD00061103 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCl |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.60 |
| Procent renhet | 96% |