Läs mer
6-klorhexansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chlorohexanoic Acid |
| CAS | 4224-62-8 |
| Molekylformel | C6H11ClO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 6-Chlorocaproic Acid, epsilon-Chlorocaproic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCl |
| IUPAC-namn | 6-klorhexansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.6 |
| Formel vikt | 150.0448 |