Läs mer
6-klorhexanoylklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357566
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357566 5 g 5g
11347566 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11111.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19347-73-0 | C6H10Cl2O | 169.045 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19347-73-0
Molekylformel C6H10Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 169.045
MDL-nummer MFCD00041436
InChI-nyckel WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-caproyl chloride, acmc-1bt4p, 6-chloro-hexanoyl chloride, 6-chlorocaproic acid chloride, 6-chlorohexanoyl chloride
PubChem CID 88014
IUPAC-namn 6-klorhexanoylklorid
LEDER C(CCC(=O)Cl)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chlorohexanoyl chloride
Densitet 1.4
Kokpunkt 90°C (7 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4652
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1852393
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 169.05
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.