Läs mer
6-kloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-karboxylsyrahydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15489025
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489025 250 mg 250mg
15479025 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35567.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138642-97-4 | C8H5ClN2O2 | 196.59 g/mol
6-kloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-karboxylsyrahydrat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-kloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-karboxylsyrahydrat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138642-97-4
Molekylformel C8H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 196.59
MDL-nummer MFCD07021509
InChI-nyckel LXRDUEDQFSBROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-chloro
PubChem CID 16413639
IUPAC-namn 6-kloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=C2C=CC(Cl)=CN12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid hydrate
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 196.59 (Anhydrous)
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.