Läs mer
6-kloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-karboxylsyra, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10520113
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10520113 1 g 1g
10279082 250 mg 250mg
10332115 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10520113 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00885DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 14714-24-0
Molekylformel C7H4ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 197.578
MDL-nummer MFCD04974055
InChI-nyckel HTUZJYQXKFDVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, pubchem23037, 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylicacid, 6-chloro-2-imidazo 1,2-b pyridazinecarboxylic acid, 6-chloranylimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylicacid, 6-chloro, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 6-chloro
PubChem CID 2794637
IUPAC-namn 6-kloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=NN2C1=NC(=C2)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloroimidazo[1, 2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.58
Procent renhet 90%