Läs mer
6-kloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10311645
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Produktkod. 10311645
Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB05749DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 23576-81-0
Molekylformel C5H3ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 158.603
MDL-nummer MFCD00173802
InChI-nyckel WOZMDYAJHVHPMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 721582
IUPAC-namn 6-kloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol
LEDER C1=CSC2=NC(=CN21)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel C6H5CH2CH2NCS
Kvantitet 5 g
Synonym 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazole 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline, chloroimidazobthiazole, acmc-1cip3, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole, imidazo 2,1-b thiazole,6-chloro, imidazo 2,1-b thiazole, 6-chloro, 6-chloro-4h-imidazo 2,1-b thiazole
Formel vikt 158.61
Procent renhet 97%