Läs mer
6-kloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10713833
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10713833 1 g 1g
10311645 5 g 5g
10019591 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10713833 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB05749DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23576-81-0
Molekylformel C5H3ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 158.603
MDL-nummer MFCD00173802
InChI-nyckel WOZMDYAJHVHPMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 721582
IUPAC-namn 6-kloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol
LEDER C1=CSC2=NC(=CN21)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH2NCS
Kvantitet 1 g
Synonym 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazole 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline, chloroimidazobthiazole, acmc-1cip3, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole, imidazo 2,1-b thiazole,6-chloro, imidazo 2,1-b thiazole, 6-chloro, 6-chloro-4h-imidazo 2,1-b thiazole
Formel vikt 158.61
Procent renhet 97%