Läs mer
6-kloroindol-3-karboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408508
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15408508 5 g 5g
15418508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61911.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 703-82-2 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
6-kloroindol-3-karboxaldehyd kan reagera med dimetyldisulfan för att få 6-klor-(3-tiometyl)-indol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-kloroindol-3-karboxaldehyd kan reagera med dimetyldisulfan för att få 6-klor-(3-tiometyl)-indol.
Löslighet Lite
löslig i vatten
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 703-82-2
Molekylformel C9H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 179.603
MDL-nummer MFCD06657152
InChI-nyckel CTNIXLBHXMSZKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroindole-3-carboxaldehyde, 6-chloro indole-3-carbaldehyde, 6-chloro-3-formylindole, 6-chloro-3-indolecarboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-chloro, 6-chloro-1h-indole-3-carboxaldehyde, pubchem7693, acmc-209oec, ksc494c8d, 6-chloroindole-3-carbaldehyde
PubChem CID 12614669
IUPAC-namn 6-klor-lH-indol-3-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)NC=C2C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloroindole-3-carboxaldehyde
Färg Brun
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
Formel vikt 179.6
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.