Läs mer
6-kloroindol, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245541 250 mg Glasflaska 250mg
10777792 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245541 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331622500
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 17422-33-2
Molekylformel C8H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 151.59
MDL-nummer MFCD00005681
InChI-nyckel YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9p
PubChem CID 87111
ChEBI CHEBI:80918
IUPAC-namn 6-klor-lH-indol
LEDER ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloroindole
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 88 °C till 91 °C
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
Formel vikt 151.6
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.