Läs mer
6-kloroindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11450048
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450048 1 g 1g
11460048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23650.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17422-33-2 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17422-33-2
Molekylformel C8H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 151.59
MDL-nummer MFCD00005681
InChI-nyckel YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9p
PubChem CID 87111
ChEBI CHEBI:80918
IUPAC-namn 6-klor-lH-indol
LEDER ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloroindole
Smältpunkt 87°C to 90°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 112345
Formel vikt 151.6
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.