Learn More
6-Klorindol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloroindole |
| CAS | 17422-33-2 |
| Molekylformel | C8 H6 Cl N |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H |
| LEDER | Clc1ccc2cc[nH]c2c1 |
| IUPAC-namn | 6-kloro-1H-indol |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.59 |
| Formel vikt | 151.0189 |