Läs mer
6-Klorindol, TRC
Produktkod. 30356375
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30356375 10 g
1 options
Produktkod. 30356375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36700510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloroindole
CAS 17422-33-2
Molekylformel C8 H6 Cl N
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
LEDER Clc1ccc2cc[nH]c2c1
IUPAC-namn 6-kloro-1H-indol
Molekylvikt (g/mol) 151.59
Formel vikt 151.0189