Läs mer
6-Kloroindolin-2-ett, Mikromol™
Produktkod. 30052639
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052639 25 mg
1 options
Produktkod. 30052639 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1273.190025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
6-Kloroindolin-2-ett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloroindolin-2-one
CAS 56341-37-8
Analyt- eller komponentnamn 6-Chloroindolin-2-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H6 Cl N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2H-Indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro-, 6-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-1,3-dihydroindol-2-one, 6-Chloro-2-indolinone, 6-Chloro-2-oxindole, 6-Chloro-2-oxoindoline, 6-Chlorooxindole
InChI formel InChI=1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
LEDER Clc1ccc2CC(=O)Nc2c1
IUPAC-namn 6-kloroindolin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 167.592
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 167,0138 g/mol