Läs mer
6-Chloroisatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloroisatin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12) |
| Formel vikt | 180.9931 |