Läs mer
6-kloronnikotinamid, 98 %
Produktkod. 11475007
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475007 25 g 25g
11455007 1 g 1g
11465007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21922.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 6271-78-9 | C6H5ClN2O | 156,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6271-78-9
Molekylformel C6H5ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 156.57
MDL-nummer MFCD00006242
InChI-nyckel ZIJAZUBWHAZHPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-chloro, nicotinamide, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridinecarboxamide, 6-chloro-nicotinamide, acmc-1b4gd, 6-chloronicotinic acid amide, 3-carbamoyl-6-chloropyridine, ksc492o5t
PubChem CID 80456
IUPAC-namn 6-klorpyridin-3-karboxamid
LEDER NC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloronicotinamide
Smältpunkt 214 °C till 216 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 116043
Formel vikt 156.57
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.