Läs mer
6-Chloronicotinic acid, 99%
Produktkod. 11467507
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467507 100 g 100g
11447507 5 g 5g
11457507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15620.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5326-23-8 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
6-klorpyridin-3-karboxylsyra (6-klornikotinsyra/6-CNA) har använts för att studera dess fotolytiska och fotokatalytiska nedbrytning. Produkten har använts som en mediakomponent under isoleringen av 6-CNA-nedbrytande bakteriestam från imidakloprid-exponerade jordprover.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-klorpyridin-3-karboxylsyra (6-klornikotinsyra/6-CNA) har använts för att studera dess fotolytiska och fotokatalytiska nedbrytning. Produkten har använts som en mediakomponent under isoleringen av 6-CNA-nedbrytande bakteriestam från imidakloprid-exponerade jordprover.
Löslighet Löslig i vatten (2 mg
/ml vid 20 C), etanol, °metanol, DMSO och lätt löslig i kloroform.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5326-23-8
Molekylformel C6H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.553
MDL-nummer MFCD00006241
InChI-nyckel UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloronicotinic acid, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 6-chloro-nicotinic acid, 6-chloro nicotinic acid, 2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 6-chlornicotins, 6chloronichotinicacid, 2-chloroncotinic acid
PubChem CID 79222
IUPAC-namn 6-klorpyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=NC=C1C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloronicotinic acid
Smältpunkt ∼192°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 115993
Löslighetsinformation Soluble in water (2mg/ml at 20°C),ethanol,methanol,DMSO,and slightly soluble in chloroform.
Formel vikt 157.56
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.