Läs mer
6-Chloronicotinic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloronicotinic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 49608-01-7 |
| Molekylformel | C8H8ClNO2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Chloropyridine-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-chloro-5-pyridinecarboxylate, Ethyl 6-Chloro-3-nicotinate, Ethyl 6-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 6-Chloronicotinate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-3-4-7(9)10-5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 6-chloropyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.61 |
| Formel vikt | 185.0244 |