Läs mer
6-Chloronicotinic Acid, TRC
Produktkod. 30136770
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136770 100 g
30134939 25 g
17924215 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136770 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC370930100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5326-23-8
Molekylformel C6 H4 Cl N O2
Molekylvikt (g/mol) 157.55
Synonym Nicotinic acid, 6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloro-5-pyridinecarboxylic acid, 3-Carboxy-6-chloropyridine, 6-Chloronicotinic acid, 6-Chloropyridin-3-carboxylic acid, NSC 277
IUPAC-namn 6-chloropyridine-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)c1ccc(Cl)nc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloronicotinic acid
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Formel vikt 156.9931