Läs mer
6-Chloronicotinoyl chloride, 98%
Produktkod. p-7082084
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11459483
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12354.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 58757-38-3 | C6H3Cl2NO | 175.996 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58757-38-3
Molekylformel C6H3Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 175.996
MDL-nummer MFCD00051775
InChI-nyckel FMEBIWNKYZUWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloronicotinoyl chloride, 6-chloronicotinoylchloride, 2-chloropyridine-5-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 6-chloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-nicotinoyl chloride, pubchem18665, 6-chloronicotinic chloride, acmc-1ay8e, 6-chloro-nicotinic chloride
PubChem CID 2782165
IUPAC-namn 6-chloropyridine-3-carbonyl chloride
LEDER C1=CC(=NC=C1C(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloronicotinoyl chloride
Smältpunkt 48°C to 52°C
Kokpunkt 84°C to 85°C (3 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 115927
Formel vikt 176
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.