Läs mer
6-Kloropurin 2'-deoxiripolis, 97 %
Produktkod. 15476619
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476619 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15476619 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64871.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3839.13 SEK
    3447.65 SEK / 1g
    Save 391.48 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4594-45-0 | C10H11ClN4O3 | 270,673 g/mol
6-klorpurin 2'-deoxiribosid används i syntesen av 9-(2,3-dideoxi-2-fluoro-beta-D-treo-pentofuranosyl)adenin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-klorpurin 2′ -deoxiribosid används vid syntes av 9-(2,3-dideoxi-2-fluoro-beta-D-treopentofuranosyl)adenin.
Noter
Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4594-45-0
Molekylformel C10H11ClN4O3
Molekylvikt (g/mol) 270.673
MDL-nummer MFCD00083282
InChI-nyckel PGEULCIODBNODW-FSDSQADBSA-N
Synonym 6-chloro-9-2'-deoxy-b-d-ribofuranosyl purine
PubChem CID 92132234
IUPAC-namn (2R,3R,5R)-5-(6-klorpurin-9-yl)-2-(hydroximetyl)oxolan-3-ol
LEDER C1C(C(OC1N2C=NC3=C2N=CN=C3Cl)CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropurine 2'-deoxyriboside
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 270.67
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Chloropurine 2'-deoxyriboside
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloropurine 2-deoxyriboside
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.