Läs mer
6-Chloropurine-9-(2,3-isopropylidene-Beta-D-ribofuranoside), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloropurine-9-(2,3-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside) |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15ClN4O4/c1-13(2)21-8-6(3-19)20-12(9(8)22-13)18-5-17-7-10(14)15-4-16-11(7)18/h4-6,8-9,12,19H,3H2,1-2H3/t6-,8-,9-,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 326.0782 |