Läs mer
6-Klorourin-9-beta-D-ribofuranosid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN4O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 286.0469 |