Läs mer
6-Kloropin, 99 %
Produktkod. 11433514
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433514 1 g 1g
11443514 5 g 5g
11453514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433514 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11202.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87-42-3 | C5H3ClN4 | 154,557 g/mol
6-klorpurin används vid framställning av 9-alkylpuriner genom alkylering med olika substituerade alkylhalider i dimetylsulfoxid. Det används också för att framställa 6-succinoaminopurin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-klorpurin används vid framställning av 9-alkylpuriner genom alkylering med olika substituerade alkylhalider i dimetylsulfoxid. Det används också för att framställa 6-succinoaminopurin.
Löslighet Löslig i varmt vatten och
dimetylformamid.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-42-3
Molekylformel C5H3ClN4
Molekylvikt (g/mol) 154.557
MDL-nummer MFCD00075825
InChI-nyckel ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
PubChem CID 5359277
IUPAC-namn 6-klor-7H-purin
LEDER C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropurine
Smältpunkt >300 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 5774
Merck Index 14,2161
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten och dimetylformamid.
Formel vikt 154.56
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.