Läs mer
6-Klorourin, hydroklorid, TRC
Produktkod. 30368099
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30368099 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30368099 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3798552.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropurine, Hydrochloride
CAS 88166-54-5
Molekylformel C5 H3 Cl N4 . Cl H
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H3ClN4.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H,7,8,9,10);1H
LEDER Cl.Clc1ncnc2[nH]cnc12
IUPAC-namn 6-kloro-9H-purin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 191.018
Formel vikt 189.981