Läs mer
6-Chloropurine, MedChemExpress
Produktkod. 16419416
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16419416 100 mg
1 options
Produktkod. 16419416 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0247
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 6-Chloropurine is a building block in chemical synthesis. Intermediate in the preparation of 9-alkylpurines and 6-rnercaptopurine. Antitumor activities.
6-Chloropurine is a building block in chemical synthesis. Intermediate in the preparation of 9-alkylpurines and 6-rnercaptopurine. Antitumor activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropurine
CAS 87-42-3
Färg White to Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H3ClN4
Kvantitet 100 mg
Synonym 6-Chloro-9H-purine
Löslighetsinformation DMSO : 27.5 mg/mL (177.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3 mg/mL (19.41 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=C2NC=NC2=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 154.56
Formel vikt 154.56
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death