Läs mer
6-Kloropurribosid, 98 %
Produktkod. 15476018
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476018 5 g 5g
15466018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59634.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 5399-87-1 | C10H11ClN4O4 | 286,67 g/mol
6-kloropurinribosid används för att studera kinetiken och substratspecificiteten för adenosindeaminas. 6-klorpurinribosid är bensoylerad för att underlätta syntesen av nukleosidderivat såsom 9-(2,3-Di-deoxi-2-fluoro-β -D-treo-pentofuranosyl)adenin. Det, särskilt efter fosforylering till NMP, NDP eller NTP, används som en purinsubstratanalog i studier med enzymer såsom inosinmonofosfatdehydrogenas (IMPDH); bakteriofag T4 RNA-ligas (EC 6.5.1.3) och pankreas fibonukleas A.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-kloropurinribosid används för att studera kinetiken och substratspecificiteten för adenosindeaminas. 6-klorpurinribosid är bensoylerad för att underlätta syntesen av nukleosidderivat såsom 9-(2,3-Di-deoxi-2-fluoro-β -D-treo-pentofuranosyl)adenin. Det, särskilt efter fosforylering till NMP, NDP eller NTP, används som en purinsubstratanalog i studier med enzymer såsom inosinmonofosfatdehydrogenas (IMPDH); bakteriofag T4 RNA-ligas (EC 6.5.1.3) och pankreas fibonukleas A.
Löslighet
Lösligt i vatten. (10,6 mg/ml)
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och fukt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5399-87-1
Molekylformel C10H11ClN4O4
Molekylvikt (g/mol) 286.67
MDL-nummer MFCD00005738
InChI-nyckel XHRJGHCQQPETRH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 6-chloropurine riboside, chloropurine riboside, 2r,3r,4s,5r-2-6-chloro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-chloropurine ribonucleoside, 6-chloropurine-9-riboside, 6-chloro-9-ribofuranosyl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-ribofuranosyl, 6-chloropurineriboside, 6-chloro-9-beta-d-ribofuranosyl-9h-purine, 6-chloronebularine
PubChem CID 93003
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-klorpurin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
LEDER OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(Cl)N=CN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropurine riboside
Smältpunkt 158 °C till 162 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 40573
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (10,6 mg/ml)
Formel vikt 286.67
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.