Läs mer
6-Chloropurine riboside, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15476479
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476479 50 g 50g
15486479 100 g 100g
15496479 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15476479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64612.18
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2004-06-0
Molekylformel C10H11ClN4O4
Molekylvikt (g/mol) 286.672
MDL-nummer MFCD00005738
InChI-nyckel XHRJGHCQQPETRH-VKZRYZQFSA-N
Synonym 6-chloropurine ribonucleoside
PubChem CID 92022056
IUPAC-namn (3S,4R,5S)-2-(6-klorpurin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
LEDER C1=NC2=C(C(=N1)Cl)N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropurine riboside
Smältpunkt 158°C to 162°C
Färg Gul till grön
Kvantitet 50 g
Beilstein 40573
Formel vikt 286.67
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Chloropurine riboside
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-chloro-9-ribofuranosyl-9H-purine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.