Läs mer
6-Klorourin, TRC
Produktkod. 30355179
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30355179 5 g
1 options
Produktkod. 30355179 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3798505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropurine
CAS 87-42-3
Molekylformel C5 H3 Cl N4
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H3ClN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
LEDER Clc1ncnc2[nH]cnc12
IUPAC-namn 6-klor-9H-purin
Molekylvikt (g/mol) 154.56
Formel vikt 154.0046