Läs mer
6-klorpyridazin-3-amin, Thermo Scientific™ , 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10502452
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10502452 10 g 10g
10260395 5 g 5g
10252573 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10502452 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB05877EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5469-69-2
Molekylformel C4H4ClN3
Molekylvikt (g/mol) 129.55
MDL-nummer MFCD00051506
InChI-nyckel DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-chloropyridazine, 3-pyridazinamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridazinamine, 6-amino-3-chloropyridazine, 6-chloro-3-aminopyridazine, 6-chloropyridazin-3-ylamine, 6-chloro-pyridazin-3-ylamine, unii-ijs443slzg, 3-chloro-6-pyridazinamine, 6-chloro-3-pyridazinylamine
PubChem CID 21643
IUPAC-namn 6-klorpyridazin-3-amin
LEDER NC1=CC=C(Cl)N=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropyridazin-3-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 129.55
Procent renhet 97%