missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Chloropyridine-2-boronic acid pinacol ester, tech. 90%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11337259
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337259 1 g 1g
15457685 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11337259 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27426.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 652148-92-0
Molekylformel C11H15BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 239.51
MDL-nummer MFCD06798259
InChI-nyckel CROJXBLQCOIOBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-chloropyridin-2-ylboronic acid pinacol ester, 6-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2-chloro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem21016, 6-chloropyridin-2-boronic acid pinacol ester, 6-chloropyridin-2-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 17750491
IUPAC-namn 2-klor-6-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(Cl)=N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Chloropyridine-2-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 107°C to 110°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 239.51
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.