Läs mer
6-klorpyridin-2-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481189
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481189 1 g 1g
15401199 250 mg 250mg
15491189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64129.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54087-03-5 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54087-03-5
Molekylformel C6H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 141.554
MDL-nummer MFCD09832941
InChI-nyckel XTRLIKXVRGWTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropicolinaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarbaldehyde, 6-chloro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-chloro, 2-chloro-6-formylpyridine, 6-chloro-2-formylpyridine, 2-chloropyridine-6-carboxaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarboxaldehyde, pubchem13323, chloropyridinecarbaldehyde
PubChem CID 10796848
IUPAC-namn 6-klorpyridin-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC(=NC(=C1)Cl)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 69°C to 70°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 1446583
Formel vikt 141.55
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.