Läs mer
6-chloropyridine-2-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 10872431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10872431 1 g Glass bottle 1g
10493310 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10872431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436660010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4684-94-0 | C6H4ClNO2 | 157.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4684-94-0
Molekylformel C6H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.56
InChI-nyckel ZLKMOIHCHCMSFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropicolinic acid, 2-chloro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 2-chloropyridine-6-carboxylic acid, 6-chloro-2-picolinic acid, 6-cpa, picolinic acid, 6-chloro, 6-chloro-2-carboxy-pyridine, caswell no. 214b
PubChem CID 20812
IUPAC-namn 6-chloropyridine-2-carboxylic acid
LEDER C1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 162.6°C to 162.7°C
Färg Tan to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.56
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.