Läs mer
6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338756
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338756 5 g 5g
11348756 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19448.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4684-94-0
Molekylformel C6H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.553
MDL-nummer MFCD00155390
InChI-nyckel ZLKMOIHCHCMSFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropicolinic acid, 2-chloro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 2-chloropyridine-6-carboxylic acid, 6-chloro-2-picolinic acid, 6-cpa, picolinic acid, 6-chloro, 6-chloro-2-carboxy-pyridine, caswell no. 214b
PubChem CID 20812
IUPAC-namn 6-klorpyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 194°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 115849
Formel vikt 157.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.